N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
TS-48913
HYPETS-48913EA 0 EUR InStock
HYPETS-48913
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000411
Numéro CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité