Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide avec 1% triméthylchlorosilane pour dérivatisation GC

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: MSTFA with 1% TMCS

TS-48915
HYPETS-48915EA 221 EUR InStock
HYPETS-48915
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide avec 1% triméthylchlorosilane pour dérivatisation GC
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide avec 1% triméthylchlorosilane


Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199,25 g/mol
Numéro CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité