Specimen pin stubs SEM
Fournisseur: IBS Stock Items
AGG301
IBSAAGG301EA 40.5 EUR InStock
IBSAAGG301
Specimen pin stubs SEM
Matériel pour le montage de spécimens
SEM specimen stubs for Leo/Cambridge, Fei/Phillips, Camscan, Tescan, Zeiss instruments.
  • Pin length: 8 mm
  • Pin diameter: 3,2 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité