Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminium oxyde, Ecochrom™ MP Alumina N 32-63 µm active

Fournisseur: MP Biomedicals

0202062
ICNA0202062EA 67.6 EUR InStock
ICNA0202062
Aluminium oxyde, Ecochrom™ MP Alumina N 32-63 µm active
Aluminium oxide
Specific Surface Area: 200 m2/g
Particle Size: 32-63 µm
Weight: 0.8 g/ml pH: 7.5

pH: 7.5


Formule: Al₂O₃
Densité: 3.94 g/cm³ 20 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité