Silicium dioxyde, Silitech
Fournisseur: MP Biomedicals
0202071
ICNA0202071EA 0 EUR InStock
ICNA0202071
Silicium dioxyde, Silitech
Silicium dioxyde
Mean Pore Size: 60Å
Particle Size: 32-63 µm
Formule: SiO₂
Densité: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité