Aluminium oxyde, Ecochrom™ Alumina A 63-200 µm Activity: I
Fournisseur: MP Biomedicals
0202105
ICNA0202105EA 284 EUR InStock
ICNA0202105
Aluminium oxyde, Ecochrom™ Alumina A 63-200 µm Activity: I
Aluminium oxide
Specific Surface Area: 150 m2/g
Particle Size: 63-200 µm
Weight: 0.8 g/ml pH: 4.5
pH: 4.5
Formule: Al₂O₃
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C) (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité