Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminium oxyde, Ecochrom™ Alumina N 7 - 12 µm

Fournisseur: MP Biomedicals

0202148
ICNA0202148EA 53.7 EUR InStock
ICNA0202148
Aluminium oxyde, Ecochrom™ Alumina N 7 - 12 µm
Aluminium oxide
Alumina is used as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst, and in the manufacture of dental cements and refractories.


Formule: Al₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité