Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Silicium dioxyde, MP EcoChrom™, actif

Fournisseur: MP Biomedicals

0202769
ICNA0202769EA 44.3 EUR InStock
ICNA0202769
Silicium dioxyde, MP EcoChrom™, actif
Silicium dioxyde
MP EcoChrom™ Silica is used in adsorption and partition chromatography. It is not only suitable for separation of non-polar substances but also for solvent purification and all other applications where it is necessary to remove small quantities of polar impurities from a non-polar matrix.
MP EcoChrom™ Silica is an oxide of silicon+CS75.

  • Specific Surface Area: 500-600 m2/g
  • Particle Size: 63-200 µm
  • Weight: 0.4-0.5 g/ml
  • pH: 7.0


Formule: SiO₂
Densité: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité