Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Silicium dioxyde, Silitech 18-32 µm

Fournisseur: MP Biomedicals

0202778
ICNA0202778EA 0 EUR InStock
ICNA0202778
Silicium dioxyde, Silitech 18-32 µm
Silicium dioxyde
  • Mean Pore Size: 60 A
  • Particle Size: 18-32 µm

pH: 7.0 ± 0.5


Formule: SiO₂
Densité: ∼2 g/cm³ (20 °C) (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité