Aluminium oxyde basique, MP Ecochrom™ Super I
Fournisseur: MP Biomedicals
0204568
ICNA0204568EA 41.7 EUR InStock
ICNA0204568
Aluminium oxyde basique, MP Ecochrom™ Super I
Aluminium oxide basic
MP EcoChrom™ Alumina B, Activity Super I available as basic alumina is commonly used for purification processes of all kinds, including sample preparation for pesticides, and environmental analysis, solvent purification and all kinds of chromatography, requiring the highest precision and reproducibility.
  • Specific Surface Area: 200 m2/g
  • Particle Size: 63-200 µm
  • Weight: 0.8 g/ml
  • pH: 10
pH: 10
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: ∼2980 °C
Point de fusion: ∼. 2072 °C
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité