Alumina B, activity super I, poudre blanche à rose clair à écoulement rapide, MP EcoChrom™ pour l'analyse des dioxines
Fournisseur: MP Biomedicals
0204569
ICNA0204569EA 51.8 EUR InStock
ICNA0204569
Alumina B, activity super I, poudre blanche à rose clair à écoulement rapide, MP EcoChrom™ pour l'analyse des dioxines
Alumina B, activity super I
MP EcoChrom™ Alumina, Activity Super I is essentially aluminum oxide, Al2O3, occurring in nature as minerals bauxite, bayerite, corundum, etc. This product meets the high recovery level required for the analysis of polychlorinated dibenzodioxins and dibenzofurans according to VDI Regulation 3499, part I.
MP EcoChrom™ Alumina B, Activity Super I is used for Dioxin analysis. It also been used for all chromatographic processes requiring highest activity and/or highest reproducibility.
Store at Room Temperature (15-30 °C)
  • Grade: for Dioxin Analysis
  • Presentation: White to Light Pink Free Flowing Powder
  • Weight: 0.8g/mL
  • Surface Area: 200 m2/g
  • Particle Size: 63-200 μm
  • Insoluble in water
pH: 10
Formule: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: ∼2980 °C
Point de fusion: ∼. 2072 °C
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
pH 9.3-10.1
Activity acc to Brockmann 14 - 16 l/mm
Loss of Ignition 0.6-0.8%
Particle Size Distribution Fine Parts <63 µm ≤10%
Particle Size Distribution Large Parts >200 µm ≤5%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..