Aluminium oxyde neutre, MP EcoChrom™ H15152
Fournisseur: MP Biomedicals
0204654
ICNA0204654EA 0 EUR InStock
ICNA0204654
Aluminium oxyde neutre, MP EcoChrom™ H15152
Aluminium oxide neutral
Formule: Al₂O₃
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité