Silicium dioxyde
Fournisseur: MP Biomedicals
0204660
ICNA0204660EA 1773 EUR InStock
ICNA0204660
Silicium dioxyde
Silicium dioxyde
Specific Surface Area: 500-600 m2/g
Particle Size: 63-100 µm
Weight: 0.4-0.5 g/ml pH: 7.0
Formule: SiO₂
Densité: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité