Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Silicium dioxyde, Ecochrom™ 63-200 µm (Pore size 60 Å)

Fournisseur: MP Biomedicals

0204662
ICNA0204662EA 38.3 EUR InStock
ICNA0204662
Silicium dioxyde, Ecochrom™ 63-200 µm (Pore size 60 Å)
Silicium dioxyde
  • Specific Surface Area: 500-600 m2/g
  • Particle Size: 63-200 µm
  • Weight: 0.4-0.5 g/ml
  • pH: 7.0
  • Mean Pore Size: 60Å

pH: 7.0


Formule: SiO₂
Densité: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité