Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Silica adsorbents for chromatography, EcoChrome™, MP Biomedicals

Fournisseur: MP Biomedicals

0204663
ICNA0204663EA 151 EUR InStock
ICNA0204663
Silica adsorbents for chromatography, EcoChrome™, MP Biomedicals
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
Silica is highly porous and has a number of distinct crystalline forms (polymorphs) in addition to amorphous forms. It is used as a suspending and thickening agent in pharmaceuticals. It is also used in the extraction of DNA and RNA due to its ability to bind to the nucleic acids under the presence of chaotropes.

  • Insoluble in water
  • Boiling point: 2230 °C
  • Melting point: 1710 °C
  • Surface area: 500 to 600 m²/g


Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité