Aluminium oxyde acidique, MP Ecochrom™, grade Technique A
Fournisseur: MP Biomedicals
0207895
ICNA0207895EA 0 EUR InStock
ICNA0207895
Aluminium oxyde acidique, MP Ecochrom™, grade Technique A
Aluminium oxide acidic
MP EcoChrom TM aluminum oxide, acid technical A is used for isolation of alkaloids, glycosides, active substances from plants, vitamins, hormones and antibiotics, dehydration of organic solvents, purification of enzymes, removal of terpenes, peroxides, pyrogens from injectable solutions and infusions.
Formule: Al₂O₃
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité