DL-Arabinose, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0210070010
ICNA0210070010EA 112 EUR InStock
ICNA0210070010
DL-Arabinose, poudre blanche
DL-Arabinose
DL-Arabinose is a mixture of the diastereomers D-arabinose and L-arabinose
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135867
Numéro CAS: 147-81-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité