Crotalus adamanteus Phosphodiesterase I, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0210097880
ICNA0210097880EA 277 EUR InStock
ICNA0210097880
Crotalus adamanteus Phosphodiesterase I, MP Biomedicals
Enzymes
Lyophilised in vials containing approximately 5 mg dry wt. and at least 100 units/vial (20 to 40 units/mg dry wt.).
Unit definition: One unit hydrolyses 1 µmole of p-nitrophenyl thymidine-5-phosphate per minute at pH 8,9 and 25 °C
pH: optimum pH=9,8 to 10,4.5 (Lit.)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité