Acide butyrique ≥99.5%
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0210116980
ICNA0210116980EA 21.1 EUR InStock
ICNA0210116980
Acide butyrique ≥99.5%
Acide butyrique
Butyric acid is used in the preparation of various butyrate esters. Low-molecular-weight esters of butyric acid, such as methyl butyrate, have mostly pleasant aromas or tastes. As a consequence, they find use as food and perfume additives. It is also used as an animal feed supplement, due to the ability to reduce pathogenic bacterial colonization.
Formule: C₄H₈O₂
Numéro MDL: MFCD00002814
Numéro CAS: 107-92-6
ONU: 2820
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité