Cystine dihydrochloride, poudre blanc cassé
Fournisseur: MP Biomedicals
0210145205
ICNA0210145205EA 63.8 EUR InStock
ICNA0210145205
Cystine dihydrochloride, poudre blanc cassé
Cystine dihydrochloride
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₆H₁₄Cl₂N₂O₄S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 90350-38-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité