2,2'-Bipyridyle ≥99.5%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0210161425
ICNA0210161425EA 111 EUR InStock
ICNA0210161425
2,2'-Bipyridyle ≥99.5%, en poudre
2,2'-Bipyridyle
α,α'-Dipyridyl is a bidentate ligand employed in transition metal catalysis and aluminum initiated polymerisation (inorganic syntheses).
Reagent for iron determinations.
2,2′-Bipyridyl has been used in the preparation of copper(II)-bipyridine-naringenin complex. It may be used in the preparation of 2,2′-bipyridyl hydrobromide. Ligand for copper in greener oxidation of alcohols under aerobic conditions.
Soluble in ethyl alcohol (50 mg/ ml - clear solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₀H₈N₂
Point de fusion: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006212
Numéro CAS: 366-18-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99.5%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 65 - 75 °C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité