Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indole-3-butyric acid potassium salt ≥98%, en poudre

Fournisseur: MP Biomedicals

0210204325
ICNA0210204325EA 266 EUR InStock
ICNA0210204325
Indole-3-butyric acid potassium salt ≥98%, en poudre
Indole-3-butyric acid potassium salt
Indole-3-butyric acid is auxin-family plant hormone.

IBA is thought to be a precursor of indole-3-acetic acid (IAA) the most abundant and the basic auxin natively occurring and functioning in plants. IAA generates the majority of auxin effects in intact plants, and is the most potent native auxin.

Soluble in water (5% w/v).

Attention: Research Use Only (RUO). Protect from light.


Formule: C₁₂H₁₂KNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058442
Numéro CAS: 60096-23-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard
UV/VIS λmax (MeOH 281 - 284 nm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité