Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic Acid, Transtorine, Empirical Formula, Kynurenic acid, Quinurenic acid, KYNA, Kynuronic acid, Kinurenic acid
02102124.2
ICNA02102124.2EA 52.3 EUR InStock
ICNA02102124.2
Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique, en poudre
Acide 4-hydroxy-2-quinoléinecarboxylique
Kynurenic acid is a non-selective antagonist at NMDA and AMPA/kainate receptors.
  • Blocks kainic acid neurotoxicity
  • Blocks nicotinic acetycholine receptors
Soluble in water, hot alcohol and 1,0 M NaOH (50 mg/ml - clear, pale yellow solution); insoluble in ether.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149476
Numéro CAS: 492-27-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité