D(-)-Fructose, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
02102186.5
ICNA02102186.5EA 43.6 EUR InStock
ICNA02102186.5
D(-)-Fructose, en poudre
D(-)-Fructose
Fructose or fruit sugar, is a simple monosaccharide found in many plants. It is one of the three dietary monosaccharides, along with glucose and galactose, that are absorbed directly into the bloodstream during digestion. Fructose is a 6-carbon polyhydroxyketone. It is an isomer of glucose which can be anaerobically fermented by yeast or bacteria.
  • Presentation: Powder
Fructose and other monosaccharides are used for the diagnosis of cancer as cancer cells have shown a higher level of fructose utilisation as compared to glucose.
Soluble in water and alcohols.
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 110…120 °C
Densité: 1.6 g/mL (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148910
Numéro CAS: 57-48-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=2, water) -88° to -98°
Arsenic <1 ppm
Heavy Metals <5 ppm
Moisture (KF) 0.02%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité