Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ninhydrine

Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate

0210245090
ICNA0210245090EA 851 EUR InStock
ICNA0210245090
Ninhydrine
Ninhydrine


Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…258 °C
Densité: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité