Huile d'Olive, Qualité Réactif
Fournisseur: MP Biomedicals
0210250290
ICNA0210250290EA 76.4 EUR InStock
ICNA0210250290
Huile d'Olive, Qualité Réactif
Olive oil
Olive oil is commonly used in cooking, cosmetics, pharmaceuticals, and soaps and as a fuel for traditional oil lamps.
The health benefits of olive oil result from its higher proportion of monounsaturated fats, as well as its antioxidant constituents: hydroxytyrosol, oleuropein and oleocanthal.
The health benefits of olive oil result from its higher proportion of monounsaturated fats, as well as its antioxidant constituents: hydroxytyrosol, oleuropein and oleocanthal.
Very slightly soluble in methanol, n-octanol; insoluble in cold water.
Attention: Research Use Only (RUO).
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131764
Numéro CAS: 8001-25-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité