Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide palmitique ∼95%, copeaux blancs, grade Technique

Fournisseur: MP Biomedicals

0210255380
ICNA0210255380EA 34.4 EUR InStock
ICNA0210255380
Acide palmitique ∼95%, copeaux blancs, grade Technique
Acide palmitique
Palmitic acid, or hexadecanoic acid is one of the most common 16 carbon saturated fatty acids found in animals and plants

Palmitic acid has been reported to target proteins to cell membranes. It has been found to promote triglyceride accumulation and also affect cell viability. Triglyceride accumulation in goose hepatocytes shows the ability to induce apoptosis. Mechanistic studies show that Palmitic Acid has also demonstrated the ability to induce opening of Ca2+-dependent pores in plasma membranes of red blood cells which will eventually lead to lysis of the cells. Additional studies suggest that saturated fatty acids can induce the expression of Cox-2 and NFκB (nuclear factor κB) activation.

Palmitic acid is used in determination of water hardness.

Soluble in DMF (0,5% w/v - clear and colorless); cold alcohol (sparingly), petroleum ether (sparingly), hot alcohol (freely), ether (freely), propyl alcohol (freely), and chloroform (freely).
Insoluble in water.


Formule: C₁₆H₃₂O₂
Numéro MDL: MFCD00002747
Numéro CAS: 57-10-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité