Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pregnenolone acetate, poudre blanc cassé

Fournisseur: MP Biomedicals

0210272001
ICNA0210272001EA 39.7 EUR InStock
ICNA0210272001
Pregnenolone acetate, poudre blanc cassé
Pregnenolone acetate
One of a small number of "neurosteroids," steroids synthesized in the brain rather than peripheral sources. Decreased levels of these neurosteroids has been implicated in rodent cognitive decline with age, but studies in humans have been contradictory.

Attention: Research Use Only (RUO).


Formule: C₂₃H₃₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003627
Numéro CAS: 1778-02-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité