Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Stigmasterol ≥95%, en poudre

Fournisseur: MP Biomedicals

0210296225
ICNA0210296225EA 622 EUR InStock
ICNA0210296225
Stigmasterol ≥95%, en poudre
Stigmasterol
Soluble in chloroform 50 mg/ml - clear, colourless liquid.


Formule: C₂₉H₄₈O
MW: 412,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003630
Numéro CAS: 83-48-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité