Sulphabenzamide, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0210298125
ICNA0210298125EA 52.6 EUR InStock
ICNA0210298125
Sulphabenzamide, en poudre
Sulphabenzamide
Formule: C₁₃H₁₂N₂O₃S
Numéro MDL: MFCD00044890
Numéro CAS: 127-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité