Acide p-toluènesulfonique monohydraté ≥99%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0210308710
ICNA0210308710EA 40 EUR InStock
ICNA0210308710
Acide p-toluènesulfonique monohydraté ≥99%, poudre blanche
Acide p-toluènesulfonique monohydraté
p-Toluenesulfonic acid monohydrate is an organic-soluble acid catalyst in organic synthesis. The catalyst has been incorporated in the esterification of carboxylic acids or transesterification of esters.
p-Toluenesulfonic acid monohydrate has been used as a reducing agent for the reductive amination of ketones and aldehydes. In the presence of p-Toluenesulfonic acid monohydrate novel deazaflavin-cholestane hybrid compounds have been synthesized in a condensation reaction. 2-Phenylethyl alpha-glucoside has also been synthesized in the presence of p-Toluenesulfonic acid monohydrate.
Soluble in water (50 mg/ml-clear, colorless solution) or ethanol.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₇H₈O₃S·1H₂O
Point de fusion: 97...107 °C
Densité: 1.23...1.24 g/cm³ (20 °C) (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142137
Numéro CAS: 6192-52-5
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity >99%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 97 - 107°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité