Yeast hydrolysate enzymatic from brewers yeast, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0210330401
ICNA0210330401EA 60.9 EUR InStock
ICNA0210330401
Yeast hydrolysate enzymatic from brewers yeast, MP Biomedicals
Milieux pour microbiologie Matières premières de microbiologie
Yeast Hydrolysate Enzymatic is an autolysed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components, carbohydrates, and B complex vitamins natural to yeast.
  • Soluble in water
  • Standard plate count: <50,000/g
  • Protein (N×6,25): 50,0 to 65,0%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité