Huile minérale, liquide
Fournisseur: MP Biomedicals
0215013890
ICNA0215013890EA 124 EUR InStock
ICNA0215013890
Huile minérale, liquide
Huile minérale
A mineral oil is any of various colorless, odorless, light mixtures of alkanes in the C15 to C40 range from a non-vegetable (mineral) source, particularly a distillate of petroleum. Most often, mineral oil is a liquid by-product of the distillation of petroleum to produce gasoline and other petroleum-based products from crude oil. A mineral oil in this sense is a transparent, colorless oil composed mainly of alkanes and cyclic paraffins, related to petroleum jelly (also known as "white petrolatum").
  • Viscosity: 65.80 - 71.00 Centistokes (at 40 °C) (Lit.)
  • Refractive Index: n20/D 1.467 (lit.)
Mineral oil is used as an overlay covering microdrops of culture medium in petri dishes, during the culture of oocytes and embryos in IVF and related procedures. It also has its applications in food processing, cosmetics and pharmaceuticals.
Point d'ébullition: 218…643 °C (1013 hPa)
Densité: 0.81…0.894 (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8012-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
500 mL ICNA0215013890
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité