Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215034883
ICNA0215034883EA 215 EUR InStock
ICNA0215034883
Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique, poudre blanche
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid is an intermediate in the conversion of methionine to ethylene during the ripening in apples. It also plays an important role in the biosynthesis of the plant hormone ethylene.
Soluble in water (49,00 - 51,00 mg/ml).
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Point de fusion: 255…262 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009944
Numéro CAS: 22059-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité