Collagenase, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0215070501
ICNA0215070501EA 557 EUR InStock
ICNA0215070501
Collagenase, MP Biomedicals
Enzymes
Collagenase can be solubilised in calcium-free solutions such as Hank's Balanced Salts or Earles Balanced Salt Solution.
Unit definition: One unit liberates one µmole of L-leucine equivalents from collagen in 5 hours at 37 °C, pH 7,5.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité