Dabsyl chloride, poudre rouge foncé
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
Synonyms: DABS-Cl, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulphonyl Chloride, 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonyl chloride
0215093183
ICNA0215093183EA 62.1 EUR InStock
ICNA0215093183
Dabsyl chloride, poudre rouge foncé
Dabsyl chloride
4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl Chloride (dabsyl chloride) is a chromophoric label for amino acids, peptides and proteins.
For the qualitative and quantitative identification of amino acids and for the determination of N-terminal amino acids. Used in the determination of primary and secondary amines by HPLC.
Soluble in acetonitrile, DMF; slightly soluble in acetone.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₄H₁₄ClN₃O₂S
MW: 323,80 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007444
Numéro CAS: 56512-49-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité