2-Hydroxy-1-naphtaldéhyde
Fournisseur: MP Biomedicals
0215129825
ICNA0215129825EA 22 EUR InStock
ICNA0215129825
2-Hydroxy-1-naphtaldéhyde
2-Hydroxy-1-naphtaldéhyde
Formule: C₁₁H₈O₂
Numéro MDL: MFCD00004005
Numéro CAS: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité