Neuraminidase (from Bacteria), MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0215173805
ICNA0215173805EA 415 EUR InStock
ICNA0215173805
Neuraminidase (from Bacteria), MP Biomedicals
Enzymes
Neuraminidase of non-pathogenic streptococci, is prepared from the culture filtrate by Ammonium Sulfate precipitation and Ion-exchange chromatography.
  • Enzyme Commission Number: E.C.3.2.1.18
  • Activators: Mg2+, Co2+, Ca2+, and K+ (10mM), these activators accelerate activity 10 to 20%
  • Inhibitors: Ag+, Hg+, Cu2+, and Potassium Permanganate (10mM)
  • Isoelectric point (pI): 7,7 ±0,1
Unit definition: One unit causes the hydrolysis of one µmole of sialyllactose per minute at pH 6,5, 37 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité