Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide orotique, anhydre, en poudre

Fournisseur: MP Biomedicals

0215179010
ICNA0215179010EA 35.5 EUR InStock
ICNA0215179010
Acide orotique, anhydre, en poudre
Acide orotique
Soluble in ammonium hydroxide (clear, colorless solution),Sodium hydroxide (50 mg/ml 1 M NaOH); slightly soluble in water (1,7 mg/ml).

Soluble in ammonium hydroxide (clear, colorless solution),Sodium hydroxide (50 mg/ml 1 M NaOH); slightly soluble in water (1,7 mg/ml).


Formule: C₅H₄N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00006027
Numéro CAS: 65-86-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Fine, White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité