Ribonucleic acid (de levure torula)
Fournisseur: MP Biomedicals
0215202625
ICNA0215202625EA 114 EUR InStock
ICNA0215202625
Ribonucleic acid (de levure torula)
Ribonucleic acid
Ribonucleic acid (RNA) from torula yeast may be used as a substrate for studying ribonuclease activities of enzymes such as ribonuclease-A, ribonuclease T1 (RNAase) and bougainvillea xbuttiana antiviral protein 1 (BBAP1).
  • Off-white powder
  • Phosphorus: <9.5%
On soluble provides colorless to light yellow to light beige solution. Contains 10 mg and 1 ml of 0.1 M acetate buffer, pH 5.0.
Attention: Research Use Only (RUO).
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00132195
Numéro CAS: 63231-63-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Source Torula Yeast
Phosphorus ≤9.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité