Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-D-Ribose-1-phosphate bis-cyclohexylammonium salt ≥96%, en poudre

Fournisseur: MP Biomedicals

0215202705
ICNA0215202705EA 1232 EUR InStock
ICNA0215202705
α-D-Ribose-1-phosphate bis-cyclohexylammonium salt ≥96%, en poudre
α-D-Ribose-1-phosphate bis-cyclohexylammonium salt
Soluble in water (50 mg/mL - clear, faintly yellow solution).


Formule: C₁₇H₃₇N₂O₈P
Numéro MDL: MFCD00080934
Numéro CAS: 58459-37-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité