Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0215229001
ICNA0215229001EA 196 EUR InStock
ICNA0215229001
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Formule: C₄₂H₇₅N₃O₁₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082541
Numéro CAS: 86303-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité