Macerozyme, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0215234010
ICNA0215234010EA 177 EUR InStock
ICNA0215234010
Macerozyme, MP Biomedicals
Enzymes
The amount of macerating activity on potato tuber disks as determined by weight loss at 40 °C, pH 5,0.
  • Readily soluble in water.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité