MES sel de sodium, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Sodium 2-Morpholinoethanesulphonate, Sodium 3-morpholin-1-ylethylsulphonate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid sodium salt, Sodium 2-morpholinoethane-1-sulphonate, MES-Na
0215245410
ICNA0215245410EA 32.5 EUR InStock
ICNA0215245410
MES sel de sodium, poudre blanche
MES sel de sodium
Solubility (10% aq soln): clear solution.
Solubility (10% aq soln): clear solution.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₆H₁₂NNaO₄S
MW: 217,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065473
Numéro CAS: 71119-23-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq. soln) 8.5 - 10.4
Moisture Content ≤9%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité