Bleu de bromophénol sel de sodium, poudre vert foncé ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
0215250605
ICNA0215250605EA 28.9 EUR InStock
ICNA0215250605
Bleu de bromophénol sel de sodium, poudre vert foncé ACS
Bleu de bromophénol sel de sodium
Bromophenol blue is a tracking dye for alkaline and neutral buffer systems. It is used as a tracking dye in DNA, RNA (agarose) and protein (polyacrylamide) gel electrophoresis.
  • Visual transition interval: pH 3,0 (yellow) to pH 4,6 (blue)
Bromophenol blue migrates at approximately the same rate as 300-500bp DNA in agarose gel and at the buffer front in protein polyacrylamide gels.
Soluble in water (30 mg/ml - clear, blueish violet solution) or ethanol (7 mg/ml).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013793
Numéro CAS: 34725-61-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Clarity of Solution Passes
Visual Transition Interval pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité