Sodium diphénylaminesulfonate-4, en poudre ACS indicateur redox
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215251905
ICNA0215251905EA 67.7 EUR InStock
ICNA0215251905
Sodium diphénylaminesulfonate-4, en poudre ACS indicateur redox
Sodium diphenylamine-4-sulphonate
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt is a redox-indicator.
Soluble in water (50 mg/ml - hazy dark yellow-green solution).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036468
Numéro CAS: 6152-67-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Sensitivity as Indicator Passes Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité