Acide tétrachloroaurique trihydraté
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0215252601
ICNA0215252601EA 202 EUR InStock
ICNA0215252601
Acide tétrachloroaurique trihydraté
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté
Formule: HAuCl₄·3H₂O
Point de fusion: 30 °C
Densité: 3.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149904
Numéro CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité