Acide molybdophosphorique hydraté, en poudre ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0215255605
ICNA0215255605EA 51.6 EUR InStock
ICNA0215255605
Acide molybdophosphorique hydraté, en poudre ACS
Acide molybdophosphorique hydraté
Phosphomolybdic acid hydrate is employed in preparation of a hybrid organic-inorganic, electroactive material with potential application as a cation-insertion electrode in batteries.
Very soluble in alcohol, ether; slightly soluble in less than 0,4 part water.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149913
Numéro CAS: 51429-74-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Insoluble Matter ≤0.01%
Chloride (Cl) <0,02%
Sulphate (SO4) <0,025%
Ammonium (NH4) 0,01%
Calcium (Ca) 0,02%
Heavy Metals (as Pb) <0,005%
Iron (Fe) <0,005%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité