Potassium hexacyanoferrate (III) ≥99%, poudre cristalline rouge orangé foncé ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
0215255990
ICNA0215255990EA 84.4 EUR InStock
ICNA0215255990
Potassium hexacyanoferrate (III) ≥99%, poudre cristalline rouge orangé foncé ACS
Potassium hexacyanoferrate (III)
Potassium ferricyanide is the chemical compound with the formula K3[Fe(CN)6]. This bright red salt contains the octahedrally coordinated [Fe(CN)6]3- ion. It is soluble in water and its solution shows some green-yellow fluorescence.
  • Auto Ignition: > 100 °C (Lit.)
  • Vapor Pressure: ca. .000001 hPa at 25 °C (Lit.)
Potassium ferricyanide is used as an oxidizing agent to remove silver from negatives and positives, a process called dot etching.
Solubility (10% soln): Yellow with no trace of green or brown
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: K₃Fe(CN)₆
Point d'ébullition: 2735 °C (1013 hPa) (lit.)
Point de fusion: 1539 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011392
Numéro CAS: 13746-66-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
Insoluble Matter ≤0.005%
Chloride (Cl) ≤0.01%
Sulfates (SO42-) ≤0.01%
Ferro Compounds ≤0.05%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité