Strontium chlorure hexahydraté, poudre cristalline ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
0215258390
ICNA0215258390EA 106 EUR InStock
ICNA0215258390
Strontium chlorure hexahydraté, poudre cristalline ACS
Strontium chlorure hexahydraté
Formule: SrCl₂·6H₂O
Numéro MDL: MFCD00149865
Numéro CAS: 10025-70-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms Strontium Dichloride Hexahydrate
Form White, Hard Packed, Crystalline Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C)
Assay 99,0 - 103,0%
Heavy Metals NMT 0,0005% ; Iron NMT 0,0005%
Insoluble Matter NMT 0,005%
pH 5,0 - 7,0 (5% sol)
Sulfate NMT 0,001%
Barium NMT 0,05%
calcium NMT 0,05%
Magnesium NMT 0,0002%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité